53829-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)フューズドコア C18 HPLC カラム
Product Name
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
Ascentis Express HPLC カラムは、Fused-Core® 粒子技術により、低背圧を維持しながら、サブ-2 μm 粒子を高速、且つ高効率で提供することができます。高効率と低背圧の組合せがUPLC® (又は他の超高圧システム) のユーザー、並びに従来型HPLCのユーザーの助けになります。
この新カラム技術についての更なる情報については、Ascentis Expressのホームページにアクセスを。
この新カラム技術についての更なる情報については、Ascentis Expressのホームページにアクセスを。
アプリケーション
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number