Merck
53504-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
別名:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Ascentis® Express C18、2.7ミクロンガードカートリッジ, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 mm × 3 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
Ascentis Expressガードカラムは、Ascentis Expressカラムの超高性能を損なうことなく高価な分析カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expressガードカラムは、手で締め付けるだけで最高9000 psi(600 bar)までの圧力での連続使用が可能です。ガードカートリッジは、流路からガードカラムホルダーを取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジにはAscentis Express Fused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別途ご注文ください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)