53501-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
別名:
コアシェル(SPP)融合コア C18 HPLC カラム
Product Name
Ascentis® Express C18、2.7ミクロンガードカートリッジ, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
7.7% carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 mm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
Ascentis Expressガードカラムは、Ascentis Expressカラムの超高性能を損なうことなく高価な分析カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expressガードカラムは、手で締め付けるだけで最高9000 psi(600 bar)までの圧力での連続使用が可能です。ガードカートリッジは、流路からガードカラムホルダーを取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジにはAscentis Express Fused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別途ご注文ください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ascentis® Express C18、2.7ミクロンガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3