Merck
53353-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)融合コアフェニル HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
phenylhexyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
pH範囲
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニル-ヘキシル相には、芳香環およびその非局在化電子との溶質相互作用から生じる特有の選択性があります。フェニル-ヘキシル相はこの特有の芳香族性があるため、C18相とRPアミド相の両方に対して補完的(直交性)です。フェニル-ヘキシル相には良好な形状選択性を示す傾向もあり、これは平面リング系との溶質多点相互作用に起因する場合があります。芳香族電子求引基を持つ溶質、またはベンゾジアゼピン化合物などの非局在化複素環系を持つ溶質の場合、保持と選択性が向上することがよくあります(フッ素、二トロなど)。
アプリケーション
  • HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn によるフリバンセリンの新しい分解生成物の特性評価と、研究室間比較によるその医薬品製剤分析に関する異なる視点。:この研究では、Ascentis® Express Phenyl-Hexyl、2.7μm HPLC カラムを使用してフリバンセリンの分解生成物の特性評価を行い、高解像度分析アプリケーションでの有効性を実証しました(Geven et al., 2023)。
  • 分光光度計または質量分析計による検出を備えた HPLC により、ヒト血漿中の超長鎖脂肪酸と心臓リスク因子との関連性を定量化します。:Ascentis®Express Phenyl-Hexyl カラムは脂肪酸の正確な定量に使用され、心臓リスク因子に関する重要な臨床研究にその使用が結び付けられました(Shrestha et al., 2021)。
  • ラガービール中のオクラトキシン A とシトリニンを測定するために、直接サンプル注入と融合コアカラムオンライン SPE-HPLC を組み合わせた完全自動化された高速メソッド。:この研究では、飲料中の汚染物質を検出する際の Ascentis® Express Phenyl-Hexyl カラムの効率性を強調し、食品安全分析におけるその役割を強調しています(Lhotska et al., 2016)。
  • 融合コアカラムクロマトグラフィーを使用したレスベラトロールとポリダチンを含む栄養補助食品の保持特性と品質管理の研究。:この研究では、Ascentis® Express Phenyl-Hexyl カラムを使用して栄養補助食品の保持特性を調査し、健康補助食品の品質管理におけるその有用性を示しています(Fibigr et al., 2016)。
  • 表面水中のフェノキシカルブおよびシス、トランスペルメトリンの効果的なサンプル前濃縮および測定のためのオンライン SPE-HPLC 法。:Ascentis® Express Phenyl-Hexyl カラムは、環境サンプル中の農薬残留物の前濃縮および分析に不可欠であり、その環境分析用途を強調しています(Satinsky et al., 2015)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)