53332-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Product Name
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
3 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
phenylhexyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
pH範囲
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェニル-ヘキシル相には、芳香環およびその非局在化電子との溶質相互作用から生じる特有の選択性があります。フェニル-ヘキシル相はこの特有の芳香族性があるため、C18相とRPアミド相の両方に対して補完的(直交性)です。フェニル-ヘキシル相には良好な形状選択性を示す傾向もあり、これは平面リング系との溶質多点相互作用に起因する場合があります。芳香族電子求引基を持つ溶質、またはベンゾジアゼピン化合物などの非局在化複素環系を持つ溶質の場合、保持と選択性が向上することがよくあります(フッ素、二トロなど)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)