Merck
51163-U
EXP®Pre-カラムフィルター
holder with EXP titanium hybrid ferrule, pack of 1 sets
別名:
HPLC pre-column filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
(2 ferrules and 1 nut in pack)
包装
pack of 1 sets
詳細
OPTI-SOLV®EXP®手締めプレカラムフィルターは超高圧用途に最適です。超高圧技法によって、微小粒子材料が入ったカラムを保護します。OPTI-SOLV®EXP®は、性能を保ったままカラムの寿命を延ばして保護するのに有用です。
ご注意:カートリッジはホルダーに含まれていません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51163-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)