Merck
50630-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × 内径
10 cm × 1.5 mm
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
std dev 2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-9
詳細
Ascentis Express HPLC カラムは、Fused-Core® 粒子技術により、低背圧を維持しながら、サブ-2 μm 粒子を高速、且つ高効率で提供することができます。高効率と低背圧の組合せがUPLC® (又は他の超高圧システム) のユーザー、並びに従来型HPLCのユーザーの助けになります。
この新カラム技術についての更なる情報については、Ascentis Expressのホームページにアクセスを。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)