Merck
28073-U
Supelco
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
β値
88
df
1.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
詳細
用途:このカラムは、非極性カラムを必要とする一般的な用途に設計されています。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C ~325°C(等温)または 350°C(プログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または 320°C(プログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または 280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)