28050-U
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β値
63
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
詳細
用途:このカラムは、非極性カラムを必要とする一般的な用途に設計されています。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相
- 結合済み
- ポリ(ジメチルシロキサン)
- ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C ~325°C(等温)または 350°C(プログラム温度)
- ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または 320°C(プログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または 280°C(プログラム温度)
その他情報
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Equity-1キャピラリーGCカラム