27219
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
物質
amber glass vial
詳細
silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは付属しません。
特徴および利点
- 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
- マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
- 時間とお金を節約できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)