27217
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
別名:
シラン処理済み4 ml褐色S/Tバイアル、15 mm×45 mm、100個
物質
amber glass vial
詳細
silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャップは付属しません。
アプリケーション
バイアルは、GC-MSで分析するためのフェロモンサンプルの採取に使用されています。
特徴および利点
- 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
- マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
- 時間とお金を節約できます。
適合性
適合するオートサンプラー:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200、L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC(島津GC)
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200、L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC(島津GC)
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)