27029-U
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
物質
clear glass vial
詳細
Silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation silanized
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは付属しません。
特徴および利点
- 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
- マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
- 時間とお金を節約できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)