W3513
水
HPLC grade, suitable for HPLC
別名:
H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Bp:
100 °C (lit.)
Product Name
水, BioPerformance Certified
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorption
≤0.05 at 290
その他の活性
DNase, RNase, none detected
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水は下記で使用されています:
- ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)用反応混合液の成分として
- リアルタイムPCR用のプラスミドの希釈
- 1X TE緩衝液およびライブラリ溶出緩衝液(LEB)の成分として
調製ノート
本製品は、二段蒸留水と脱イオン水から調製されています
その他情報
水製品を簡単に比較検討できる水製品規格表をご参照ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W3513-100ML:
W3513-VAR:
W3513-1L:
W3513-500ML:
W3513-BULK:
W3513-PROC:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)