Merck
T6397
Sigma-Aldrich
3,3′,5-トリヨード-L-チロニン ナトリウム塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
O-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン ナトリウム塩, T3, リオチロニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11I3NNaO4
CAS Number:
分子量:
672.96
Beilstein:
8179867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
有効性
0.02-50 ng/mL (lit.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
遺伝子情報
詳細
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニン(T3)は甲状腺が産生する内分泌ホルモンで、細胞レベルで活性を有する甲状腺ホルモンとみなされます。チロキシン(T4)は、T3の前駆体であり、甲状腺外組織で生成されます。
アプリケーション
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニンナトリウム塩は、マウスにおいて甲状腺ホルモン操作を誘導するために使用されています。また、海馬、網膜、近位尿細管および糸球体外植片の細胞培養にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニン(T3)は、タンパク質合成の速度を上げ、コレステロールの分解を促進し、胚発生に影響します。細胞培養物内では、T3は細胞分化およびタンパク質発現を調節します。クロマチン中でのT3と非ヒストンタンパク質との相互作用により、甲状腺ホルモンが活性化されます。甲状腺ホルモンは組織の分化および発生を調節し、多くの代謝プロセスに影響します。甲状腺機能低下症では循環T3ホルモンの濃度が低下します。
物理的形状
粉末:20 °C、原液:使用分量で凍結保存、凍結融解を繰り返さない、溶液は2~8 °Cで30日間安定
再構成
20 μg/mLのストック溶液を調製するには、3,3',5-トリヨード-L-チロニン1 mgにつき1 mLの1 N NaOHを加え、溶解させるために撹拌してください。この1N NaOH 1 mLにつき49 mLの滅菌培地を加えてください。
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6397-250MG:4548173991825
T6397-VAR:
T6397-5G:
T6397-500MG:
T6397-BULK:
T6397-1G:4548173991849
T6397-100MG:4548173991832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)