T4661
トリズマ® 塩基
≥99.9% (titration), crystalline
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
About This Item
詳細
aminopeptidase substrate
品質水準
アッセイ
≥99.9% (titration)
フォーム
crystalline
損失
≤5% (loss on drying, 110 °C)
色
white
pH
10.0-11.5
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞破壊用の溶解バッファーの一成分として
- PAGE(ポリアクリルアミドゲル電気泳動法)用のTBE溶液の調製
- 陰イオン交換HPLCを用いたペプチド核酸(PNA)及びその相補的DNA配列の環状二本鎖複合体の研究
- トコフェロール及びトコトリエノールのキャピラリー電気クロマトグラフィー及びUV解析
包装
アナリシスノート
その他情報
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4661-100G:
T4661-BULK-PC:
T4661-BULK:
T4661-10KG:
T4661-VAR:
T4661-1KG:
T4661-5KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)