Merck
T1426
Sigma-Aldrich
トリプシン ウシ膵臓由来
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
別名:
Serine Protease 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine pancreas
品質水準
グレード
Proteomics Grade
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥10,000 BAEE units/mg protein
分子量
23.8 kDa
溶解性
hydrochloric acid: soluble 1 mM
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
保管温度
−20°C
アプリケーション
ペプチドのトリプシン消化には、トリプシン:ペプチドに対して約1:100から1:20の比率を使用します。この製品の一般的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。基質から細胞を取り除くのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞の種類と培養期間に依存します。トリプシンは、細胞培養中の細胞の再懸濁、タンパク質の消化のためのプロテオミクス研究、および様々なゲル内消化にも使用されています。その他の用途には、膜ベースの手法による結晶化の評価や、タンパク質フォールディング速度と収量が動的トラップの存在によって制限されうることを確認する研究が含まれます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のC末端側のペプチドを切断します。酸性残基が切断部位の両側にある場合、この反応の加水分解速度は遅くなり、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合、加水分解は停止します。トリプシン活性の至適pHは7~9です。また、トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステルおよびアミド結合を切断するよう作用します。EDTAは、トリプシンが作用するペプチド結合を不明瞭にするカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤としてトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると、酵素活性が増加します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、Lys - lleペプチド結合で切断されるトリプシノーゲンからN末端ヘキサペプチドを除去することによって生成された、223アミノ酸残基の一本鎖ポリペプチドから構成されます。 アミノ酸の配列は、6個のジスルフィド架橋により架橋されています。 これは、生来型のトリプシンであるベータ-トリプシンです。 ベータ-トリプシンは自己融解し、Lys - Ser残基で開裂してアルファ-トリプシンを生成できます。 トリプシンは、セリンプロテアーゼファミリーのメンバーです。
注意
1 mM HClの溶液はアリコート中で1年間安定であり、-20℃で保存します。Ca2+の存在により、トリプシンの自己融解が減少し、溶液中でその安定性が維持されます。 トリプシンは、2.0 M尿素、2.0 MグアニジンHCl、または0.1%(w/v)SDS中でもその活性の大部分を保持します。
単位の定義
基質として1単位のBAEEを使用したとき、pH 7.6、25°CにおけるA253は0.001/分となります。
調製ノート
1 mg/mLで1 mM HClにやや溶けやすくなります。
これは、TPCK処理と透析もされます。 L-1-トシルアミド-2-フェニルエチルクロロメチルケトン(TPCK)で処理すると、通常トリプシンに存在するキモトリプシン活性が低下します。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリプシン ウシ膵臓由来
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1426-250MG:
T1426-VAR:
T1426-1G:
T1426-100MG:
T1426-BULK:
T1426-100UG:
T1426-100G:
T1426-5G:
T1426-500MG:
T1426-PM:
T1426-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)