SHC015
MISSION®コントロールベクターpLKO.1-puro UbC-TagFP635™
Contains a gene encoding TagFP635, under the control of the UbC promoter
別名:
MISSION®コントロールベクター
製品種目
MISSION®
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗生物質アンピシリン、ピューロマイシンの耐性遺伝子によって、それぞれ細菌、哺乳類細胞でのセレクションが可能です。さらに、適合するパッケージングプラスミドと組み合わせてトランスフェクションすることにより、パッケージング細胞(HEK293T)中において自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子を生成することができます。UbC-TagFP635 Control Vectorは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA(TE)バッファー溶液でご提供します。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップ等の詳細はこちらをご覧ください。
一部の細胞種では、CMVプロモーターのサイレンシングが問題となる場合があります。そのような細胞では、代わりにユビキチンプロモーター(UbC)をご利用いただけます。MISSION UbC-TagFP635 Control Vectorは、9226塩基対のレンチウイルスプラスミドベクターで、UbCプロモーターの制御下でTagFP635をコードする遺伝子を含みます。UbC-TagFP635 Control Vectorは、別のプロモーターが必要な場合のMISSION shRNA library cloneを用いた実験におけるポジティブコントロールとなります。
一部の細胞種では、CMVプロモーターのサイレンシングが問題となる場合があります。そのような細胞では、代わりにユビキチンプロモーター(UbC)をご利用いただけます。MISSION UbC-TagFP635 Control Vectorは、9226塩基対のレンチウイルスプラスミドベクターで、UbCプロモーターの制御下でTagFP635をコードする遺伝子を含みます。UbC-TagFP635 Control Vectorは、別のプロモーターが必要な場合のMISSION shRNA library cloneを用いた実験におけるポジティブコントロールとなります。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TagFP635 is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SHC015:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)