Merck
SHC012
Sigma-Aldrich
MISSION®コントロールベクターpLKO.1-puro CMV-TagRFP
Contains a gene encoding TagRFP
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗生物質アンピシリン、ピューロマイシンの耐性遺伝子によって、それぞれ細菌、哺乳類細胞でのセレクションが可能です。さらに、適合するパッケージングプラスミドと組み合わせてトランスフェクションすることにより、パッケージング細胞(HEK293T)中において自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子を生成することができます。CMV-TagRFP Control Vectorは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA(TE)バッファー溶液でご提供します。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップ等の詳細はこちらをご覧ください。
MISSION TagRFP Control Vectorは、8594塩基対のレンチウイルスプラスミドベクターで、CMVプロモーターの制御下でTagRFPをコードする遺伝子を含みます。CMV-TagRFP Control Vectorは、MISSION shRNA library cloneを用いた実験におけるポジティブコントロールとなります。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TagRFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SHC012:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)