Merck
SHC003
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFPポジティブコントロール用プラスミドDNA
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The MISSION® TurboGFP Control Vector は、CMV プロモーターの制御下で TurboGFP をコードする遺伝子を含む、8347 塩基対のレトロウイルスプラスミドベクターです。TurboGFP Control Vector は、MISSION shRNA ライブラリークローンを使用する実験における陽性トランスフェクション/トランスデュクションコントロールとして有用です。TurboGFP は、カイアシ類の Pontellina plumata からクローニングされた緑色蛍光タンパク copGFP の改良型です。
アンピシリン耐性遺伝子は細菌細胞遺伝子として、ピューロマイシン耐性遺伝子は哺乳類細胞遺伝子として選択していただけます。また、自己不活性化複製不全ウイルス粒子は、適合するパッケージングプラスミドをパッケージング細胞(HEK293T)に同時導入することで生成できます。TurboGFP Control Vector は、Tris-EDTA(TE)緩衝液中、500 ng/μL の濃度で 10 μg のプラスミド DNA として提供されます。
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP 陽性コントロールプラスミドDNAは、5′ NheIおよび3′ PstIクローニングサイトでこのベクターのGFPカセットを除去し、全長GATA2転写配列で置換することにより、GATA2過剰発現ベクター(oeG2)を構築するために使用されています。
用途データ、プロトコル、ベクターマップに関する詳細については、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SHC003:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)