SHC002
MISSION® pLKO.1-puro 非哺乳shRNAコントロールプラスミドDNA
Targets no known mammalian genes
別名:
MISSION®コントロールベクター
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro 非哺乳類 shRNA対照プラスミドDNAは、下記の用途で用いられています:
- RLE-6TN細胞への遺伝子導入
- Oct4-緑色蛍光タンパク質(GFP)導入マウス胎児線維芽細胞(MEF)のバリデーション
- RNAノックダウンの陰性対照として
MISSION®pLKO.1-puro非哺乳類shRNA対照プラスミドDNAは、下記の用途で用いられています:
- Transmembrane prostate androgen-induced RNA(TMEPAI)のノックダウン
- レンチウイルス調製品の感染用混合液の成分として
- ピューロマイシン耐性ST14A(ラット線条体神経細胞株)細胞集団の作成
- Ago2(アルゴノート-2)のダウンレギュレーションの誘導
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
SHC002:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)