SHC001
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
Contains no shRNA insert
別名:
MISSION®コントロールベクター
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION pLKO.1-puro Control Vectorはレンチウイルスプラスミドベクターです。このベクターはshRNA挿入断片を含まないため、MISSION shRNAライブラリークローンを使用する実験の陰性対照として有用です。これにより、遺伝子発現に及ぼす形質移入の影響の検討、およびshRNAクローンに見られるノックダウンの影響の解釈が可能になります。アンピシリンおよびピューロマイシン抗生物質耐性遺伝子は、それぞれ細菌または哺乳動物細胞の選択を可能にします。加えて、適合性のあるパッケージングプラスミドとの同時トランスフェクションにより、パッケージング細胞(HEK293T)内に自己不活型複製不全ウイルス粒子を生成できます。pLKO.1-puro Control Vectorは、10 μgのプラスミドDNAがトリス-EDTA(TE)緩衝液中で500 ng/μlの濃度になるように提供されます。
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNAは、レンチウイルス発現ベクターを作成するために、マウス分化抗原クラスター36(CD36)を標的とするshRNAの合成とクローン化に使用されています。
アプリケーションデータ、プロトコル、ベクターマップに関するさらに詳しい情報は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SHC001:
SHC016:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)