S9512
コハク酸
BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
ブタン二酸
About This Item
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0% ( with NaOH, titration)
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
1.564 g/cm3 at 15 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9512-250G:
S9512-BULK:
S9512-100G:
S9512-500G:
S9512-1KG:
S9512-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)