Merck
S7276
Sigma-Aldrich
硝酸銀
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS Number:
分子量:
169.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
>99% (titration)
フォーム
solid
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エチレン阻害剤イオン[Ag(S2O3)2]-3を含むチオ硫酸銀溶液(STS)を生成するためにチオ硫酸ナトリウムとともに用いられます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7276-25G:4548173211336
S7276-5G:4548173281582
S7276-VAR:
S7276-BULK:
S7276-100G:4548173211329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)