P8783
プロゲステロン
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
4-プレグネン-3,20-ジオン
About This Item
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
synthesized from materials derived from plant source
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
有効性
0.1-20 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: 1 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
詳細
アプリケーション
- ウシ乳腺上皮細胞培養のための基礎培地中の成長促進ホルモン
- 特徴が明らかな外側性脳挫傷(CCI)モデルにおける神経保護能の検証
- A549細胞のコクサッキーウイルスA9感染に対する効果を研究するためのエンドサイトーシス阻害剤
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
再構成
Still not finding the right product?
Explore all of our products under プロゲステロン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P8783-5G:
P8783-1G:
P8783-100G:
P8783-VAR:
P8783-BULK:
P8783-25G: