O1383
オレイン酸
suitable for cell culture, BioReagent
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
About This Item
由来生物
palm oil
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
遺伝子情報
human ... SOAT1(6646), SOAT2(8435)
アプリケーション
- 筋管における脂肪酸酸化速度実験及びSirt1酵素アッセイ
- 光回折トモグラフィーによる本化合物が脂肪滴に及ぼす作用の定量的測定
- 初代肝細胞培養培地の脂肪酸源
包装
注意
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O1383-1G:
O1383-BULK:
O1383-5G:
2515045:
O1383-25G:
O1383-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)