Merck
N8410
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
pkg of 20 mg (per vial)
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, コエンザイム1, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2
CAS Number:
分子量:
663.43
Beilstein:
3584133
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
品質水準
包装
pkg of 20 mg (per vial)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
β-Nicotinamide adenine dinucleotide has been used in the master mix for coupled enzyme assay to estimate pectin methylesterase activity.
生物化学的/生理学的作用
電子受容体
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NADH) reduced form is an essential cofactor in all the living organisms. β-NADH functions as a hydride acceptors in biochemical redox reactions. It acts as a cell signaling molecule and is a potent neurotransmitter and neuromodulator in the peripheral nervous system. In brain, it mediates Ca2+ homeostasis, energy metabolism, aging and neuronal death.
その他情報
NADの一般的な形態です。
容量は、紫外可視分光法により測定したNADの含有量に基づきます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8410-1VL:
N8410-BULK:
N8410-15VL:
N8410-PH:
N8410-1VL-KC:
N8410-VAR:
N8285-15VL-PW:
N8410PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)