N8285
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
pkg of 10 mg (per vial)
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, コエンザイム1, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナジド
About This Item
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 10 mg (per vial)
溶解性
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8285PROC:
N8285-BULK:
N8160-1VL-PW:
N8285-PH:
N8285-15VL:
N8285-1VL:
N8285-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)