Merck
MBD0058
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41141527
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
品質水準
フォーム
liquid
比活性
(Microbial DNA free buffer)
包装
pkg of 5X1 mL
pkg of 1 mL
pH
7.5
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride, potassium chloride and potassium phosphate.
アプリケーション
Phosphate buffered saline, DNA and DNase free can be used to resuspend Metapolyzyme, DNA free (MAC4LDF) or other lytic enzyme preparations used before DNA extraction. It is supplied in convenient ready-made, liquid form, in 1 mL tubes suitable for UV irradiation.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MBD0058-1ML:
MBD0058-5X1ML:
MBD0058-VAR:
MBD0058-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)