M6514
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリラート
≥97%
別名:
[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]トリメトキシシラン, シランA174
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
CAS Number:
分子量:
248.35
Beilstein:
1952435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
詳細
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレート(TMSPMA)は、疎水性モノマーです。 アクリル酸塩の付加官能基の存在は、プラスチック表面上の重合を接合するTMSPMAを促進します。 3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレートは、湿度に対して安定な重合体である、ポリTMSPMAを形成する一次動力学的重合を受けます。
アプリケーション
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレートは、以下の用途で使用されています:
- 等電点電気泳動法は、結果としてゲルキャスティングの膨張および収縮をもたらすpH勾配の形成の原因となりえます。これは、3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレートを用いて、ポリアクリルアミドゲルをガラスプレートに共有結合させることで防ぐことができます。
- 3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレートをポリ-L-リシンと併せて用いるin sifuハイブリダイゼーションは、細胞、微小切片、器官全体をスライドグラス/その他のガラス面に貼り付ける迅速かつ耐久性のある方法です。
- 3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレートは、有機/無機ハイブリッドナノ材料の調整にも使用されます。
包装
この製品を使用するための手順が記載された製品情報シートが提供されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M6514-VAR:
M6514-5ML:
M6514-25ML:
M6514-50ML:
M6514-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)