M4892
マッコイ5A培地
Modified, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
別名:
5A basal medium
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
マッコイ5A培地は、初代細胞培養においてウイルスを産生するために推奨されます。′
アプリケーション
マッコイ5A培地は、以下の培養で使用されています:′
- 大腸がん転移におけるロイシンリッチリピート含有Gタンパク質共役受容体(LGR5)の機能を調べるためのヒト大腸がん細胞株(HCT116、RKO、FET、CBS、HCT116b、TENN)
- がんにおけるmiR-224過剰発現を調べるためのヒト結腸直腸HCT116細胞
- スタンダード細胞培養培地におけるカルシウム欠乏ヒドロキシアパタイトのイオン反応性を調べるための骨芽細胞
生物化学的/生理学的作用
マッコイ5A培地は、もともとBMEに含まれるアミノ酸の改変により肝臓がん細胞を維持するように開発されました。′ この処方は、骨髄、皮膚、歯肉、腎臓、網、副腎、肺、脾臓、ラット胚、およびその他の細胞型の初代培養の増殖を維持するためにも使用されています。
数量
培地1Lあたり粉末11.9 gが含まれる組成になっています。
再構成
2.2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under マッコイ5A培地
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
M4892-10X1L:
M4892-2X5L:
M4892-25K:
M4892-BULK:
M4892-BIBC:
M4892-10L:
M4892-50K:
M4892-1L:
M4892-50L:
M4892-VAR: