L5520
L-15培地 (Leibovitz)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Leibovitz L15
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
L-15培地(ライボビッツ)は当初、二酸化炭素(CO2)を含まず、重炭酸ナトリウムを必要とするシステムで使用するために調製されました。遊離塩基アミノ酸、塩、ガラクトースの補体で緩衝します。これは生理学的pHの制御を保つのに役立ちます。
アプリケーション
L-15培地(ライボビッツ)は、以下の用途に使用されています:
- 胞胚後期胚のインキュベーションおよび胚の異常発生回避のためのタンパク質取り込み
- 腎細胞の解剖と単離のための滅菌細胞培地の栄養補助剤として
- イモリ肺細胞の組織培養のための培養緩衝液の成分として
再構成
0.3 g/LのL-グルタミンを添加してください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15培地 (Leibovitz)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
L5520-100ML:
L5520-BULK:
L5520-PROC:
L5520-10L:
L5520-1L:
L5520PROC:
L5520-6X500ML:
L5520-PH:
L5520-VAR:
L5520-500ML:
L5520-24X500ML: