Merck
L4386
Sigma-Aldrich
L-15培地 (Leibovitz)
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
別名:
Leibovitz L15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
L-15培地 (Leibovitz), With L-glutamine, powder, suitable for cell culture
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
L-15 培地(Leibovitz)は、重炭酸ナトリウムサプリメントが必要な無二酸化炭素(CO2)系における使用のために考案されました。ヒト喉頭類表皮細胞(HEp-2)やアカゲザル腎臓上皮細胞(LLC-MK2)などの樹立細胞株ならびに胎児・成人組織の初代外植片を維持します。L-15培地は、ウイルスの培養にも使用できます。
アプリケーション
L-15培地(Leibovitz)は、次の用途で使用されています:
  • Eisenia fetida体腔細胞の初代培養を用いた銀ナノ粒子(AgNP)の毒性の研究
  • カニの肝膵臓組織と卵巣組織の培養
  • マウス膵臓のインフュージョンのための解離培地の成分として
数量
培地1Lあたり粉末13.8 gが含まれる組成になっています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15培地 (Leibovitz)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L4386LF1-BIBC:
L4386-50L:
L4386-50K:
L4386-25KG:
L4386-BIBC:
L4386-2X5L:
L4386-PROC:
L4386-VAR:
L4386-100L:
L4386-1L:
L4386-BULK:
L4386-10X1L:
L4386-10L:
L4386-50KG:
L4386-25K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)