L2898
リゾスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus
aseptically filled
別名:
グリシル-グリシンエンドペプチダーゼ
詳細
Chemical structure: peptide
Lysostaphin is mainly liberated as a proenzyme. It is highly stable at pH 4 and temperature 5°C.
生物化学的/生理学的作用
リゾスタフィンは、分子量が約25 kDaの亜鉛エンドペプチダ-ゼです。 リゾスタフィンは、ブドウ球菌属種の細胞壁のペプチドグリカン層内のポリグリシン架橋結合を切断するため、細胞溶解にまた抗菌治療剤の候補としても有用でであることがわかっています。
活性の至適pH:約7.5
活性の至適pH:約7.5
Lysostaphin exhibit a lytic action against Staphylococcus aureus. It possesses several functions of three major enzymes, such as, glycylglycine endopeptidase, endo-β-N-acetyl glucosamidase and N-acteyl muramyl-L-alanine amidase. Lysostaphin can be used to treat antibiotic-resistant staphylococcal infections. Lysostaphin being an antistaphylococcal agent, can be used as a preservative in the food industry and in clinical labs for rapid screening.
単位の定義
1ユニットは、6.0 mLの反応混合液中で、pH 7.5、37°C、10分間に、Staphylococcus aureus細胞懸濁液の濁度(A620)を0.250から0.125に下げる酵素量です。
調製ノート
L 7386から調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2898-BULK:
L2898-1MG-PW:
L2898-1000UN:
L2898PROC:
L2898-PH:
L2898-VAR:
L2898-1MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)