L1518
L-15培地 (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Leibovitz L15
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
L-15培地(ライボビッツ)は当初、二酸化炭素を含まず、重炭酸ナトリウムの添加を必要とするシステムで使用するために調製されました。L-15は、確立された細胞株のほか、ヒトの胚および成人組織の一次外植片もサポートします。
アプリケーション
L-15培地(ライボビッツ)は、WM35細胞株や鰓細胞株RTgill-W1の培養に使用されています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15培地 (Leibovitz)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
L1518PROC:
L1518-VAR:
L1518-PH:
L1518-BULK:
L1518-500ML:
L1518-6X500ML: