Merck
L1012
Sigma-Aldrich
リノール酸
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
eCl@ss:
32190102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
plant (Safflower oil)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
溶解性
NaOH: 1 M
ethanol: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
遺伝子情報
詳細
リノール酸(LA)はアラキドン酸プロスタグランジンおよび他のエイコサノイド合成の前駆体です。LA は植物油および肉に存在しています。
アプリケーション
リノール酸は心筋細胞分化のS12培地の構成成分、精原幹細胞培養およびマウス脂肪由来幹細胞(mASC)の内皮分化の最小必須培地αの構成成分として使用されています。
通常はBSA、シクロデキストリンなどのキャリア分子に結合している脂肪酸で、細胞培養に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アヒルの初代幹細胞において、細胞増殖や、PPARαおよびそのターゲット遺伝子であるアシル-CoAオキシダーゼなどの遺伝子発現を増加します
リノール酸(LA)は糖尿病のラットにおける創傷治癒を改善することができます。脂肪組織および血小板中のLAのレベルは冠状動脈疾患と相関関係があります。LAは腫瘍を引き起こし、大腸癌細胞におけるアポトーシスを誘発する可能性があります。研究によってリンパ球におけるその保護効果も裏付けられています。リノール酸は細胞培養で使用するため通常ウシ血清アルブミン(BSA)あるいはシクロデキストリンのようなキャリア分子に結合されています。
包装
密封アンプル入りです。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リノール酸
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L1012-100MG:
L1012-500MG:
L1012-5G:
L1012-10G:
L1012-1G:
L1012-25G:
L1012-VAR:
L1012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)