Merck
H9394
Sigma-Aldrich
ハンクス平衡塩類 溶液
Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
HBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
輸送温度
ambient
詳細
ハンクス平衡塩溶液は、懸濁培養に、または細胞凝集が問題となっている場合に推奨されます。
アプリケーション
ハンクス′平衡塩溶液は、以下の用途に使用されています:
  • マウス皮質スライス培養培地の成分として
  • ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)およびhiPSC由来心筋細胞(CM)インキュベーション用解離バッファーの成分として
  • マウス肝臓のin situ灌流
生物化学的/生理学的作用
平衡塩溶液は、細胞培養において洗浄液、輸送液、希釈液など複数の役割を果たし、細胞内外の浸透圧の平衡を保つとともに、正常な細胞代謝に不可欠な特定の大量の無機イオンと水を細胞に供給します。また、培地を生理的pHの範囲(7.2~7.6)に保つ緩衝系の提供にも関与しており、細胞代謝の主要なエネルギー源になります。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ハンクス平衡塩類 溶液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H9394-24X500ML:
H9394PROC:
H9394-6X1L:
H9394-PH:
H9394-6X500ML:
H9394-500ML:
H9394-BULK:
H9394-1L:
H9394-PROC:
H9394-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)