Merck
H9269
Sigma-Aldrich
ハンクス平衡塩類 溶液
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
HBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 0.35 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
アプリケーション
ハンクス′平衡塩溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 哺乳類細胞の飢餓実験
  • 初代グリア細胞培養のための脳片収集および維持
  • 間葉系幹細胞の培養のための大腿組織および骨髄(BM)の洗浄
生物化学的/生理学的作用
平衡塩溶液(BSS)は細胞培養において多面的で、さまざまな機能を持っています。洗浄液、輸送液、希釈液として機能し、細胞内外の浸透圧の平衡を保ちます。BSSは、正常な細胞代謝に不可欠な特定の大量の無機イオンと水を細胞に供給します。グルコースなどの炭水化物と結合し、細胞代謝の主要なエネルギー源として機能します。BSSはまた、培地を生理的pHの範囲(7.2~7.6)に保つ緩衝系も提供します。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ハンクス平衡塩類 溶液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H9269-BULK:
H9269-6X500ML:
H9269-6X1L:
H9269-500ML:
H9269-1L:
H9269-VAR:
H9269-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)