H1758
塩酸
36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
別名:
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
About This Item
グレード
Molecular Biology
品質水準
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
36.5-38.0%
フォーム
liquid
濃度
30-50%
色
light yellow
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.18 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
適合性
suitable for molecular biology
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ホルマザン結晶の可溶化
- 様々なバッファーの pH調整
- 暖竹抽出物の調製
- 細胞生存アッセイ
- DNAの変性
- スクロース加水分解実験におけるpH調整
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H1758-BULK:
H1758-500ML:4548173199108
H1758-EW:
H1758-10ML-KC:
H1758-100ML-PW:
H1758-10ML-PW:
H1758-10ML:4548173199092
H1758-VAR:
H1758-100ML:4548173199085
H1758-500ML-PW: