Merck
G1397
Sigma-Aldrich
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Gentamicin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ゲンタマイシン 溶液, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
microbial
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
有効性
50-60 mg per mL
濃度
50 mg/mL in deionized water
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
colorless to light yellow
密度
1.000 g/cm3
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ゲンチオマイシンCとしても知られているゲンタマイシンは、グラム陰性菌によって産生される天然のアミノグリコシドです。この抗生物質は、タンパク質の合成を阻害することで作用します。硫酸ゲンタマイシンは、in vivoおよびin vitroにおいて、グラム陽性菌および陰性菌の両方の増殖を阻害します。硫酸ゲンタマイシンは、組織培養において、様々な種類のマイコプラズマの増殖を阻害するために使用されます。
アプリケーション
ゲンタマイシン溶液は、真核細胞培養および細菌培養における抗生物質成分として使用されています。
硫酸ゲンタマイシンは、分子生物学や細胞培養アプリケーションにおいてセレクション試薬(ゲンタマイシン耐性遺伝子)として使用される、広域スペクトルの抗生物質です。本製品は、脱イオン水中に50 mg/mLのゲンタマイシンを含んでおり、真核細胞の培養では1 mL/Lの液量で使用することをお勧めします。
硫酸ゲンタマイシン溶液は、様々な種類の培養培地の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ゲンタマイシンは、救急処置時の敗血症の治療に推奨されています。性器感染症の治療においてセフトリアキソンの代替薬です。
作用機序:ゲンタマイシンは、リボソームの30Sサブユニットに結合することで、タンパク質の合成を阻害します。
抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、Pseudomonas、Proteus、StaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
構成
ゲンタマイシンは、Micromonospora purpureaM. echinosporaの発酵作用によって産生されるアミノグリコシド複合体です。 硫酸塩として使用されます。 5つの塩基性窒素を持った3つの成分があり、ゲンタマイシン塩基の分子あたり5等量の硫酸を必要とします。
注意
本製品は、37°Cで5日間安定であり、2~8°Cで保管されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G1397-500ML:
G1397-VAR:
G1397-100ML-PW:
G1397-10X10ML:
G1397-100ML:
G1397-EW:
G1397-10ML-PW:
G1397-BULK:
G1397-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)