Merck
F9423
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
suitable for, Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
品質
USDA approved
組成
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
Australia origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
適合性
suitable for
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オーストラリア由来のFBSは、広範な細胞培養用途に使用されます。FBSは、未解明の多くの増殖促進因子や生存促進因子を培養細胞に提供します。ウシ海綿状脳症(BSE)の地理的リスク(GBR)に関する科学運営委員会が指摘するとおり、オーストラリアはGBRについて最高の評点を受けています。オーストラリアの分類はGBRレベルIです。
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • 細菌、ウイルス、マイコプラズマの存在の有無については検査済みです
  • 無菌条件下にて0.1マイクロン膜で3回ろ過済みです
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F9423-500ML:
F9423-100ML:
F9423-20ML-J:
F9423-1L:
F9423-50ML:
F9423-VAR:
F9423-24X500ML:
F9423-50ML-J:
F9423-SAMPLE-J:
F9423-6X500ML:
F9423-1000ML:
F9423-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)