Merck
F8435
Sigma-Aldrich
PNGase F Elizabethkingia meningoseptica由来
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
別名:
N-グリコシダーゼF, PNGase F Chryseobacterium meningosepticum由来, PNGase F Flavobacterium meningosepticum由来, ペプチドN-グリコシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(N-linked)
グレード
Proteomics Grade
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥1,000 U/mg
シェルフライフ
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution)
≥1 yr at -20 °C
分子量
~36 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質の脱グリコシル化に使用できます。
高度に精製された材料は、調製用脱グリコシル化、またはゲル、溶液、ブロット膜での分析用途に使用できます。酵素は、C末端の6xヒスチジン融合タグ標識を利用することにより、調製作業から除去できます。
生物化学的/生理学的作用
グリコシル化されたアスパラギン残基のN末端とC末端がポリペプチド鎖で置換されているとき、糖タンパク質からグリカン全体を切断します。
包装
PNGase Fは、スタチンがp-糖タンパク質に及ぼす二重の影響と、ヒト神経芽細胞腫細胞におけるドキソルビシン細胞毒性に及ぼす影響を調べる研究で、P-糖タンパク質の脱グリコシル化に使用されました。研究の定量的イムノブロット分析で使用する前に、精製されたタンパク質であるマウスコーン紫外線(MUV)色素を処理するために使用されました。N-結合型糖タンパク質の脱グリコシル化に使用されます。高度に精製された材料は、調製用脱グリコシル化、またはゲル、溶液、ブロット膜での分析用途に使用できます。酵素は、C末端の6xヒスチジン融合タグ標識を利用することにより、調製作業から除去できます。
単位の定義
1単位は、SDS-PAGEによるモニタリング下でpH 7.5、37°C、1分間で1ナノモルの変性リボヌクレアーゼBからN結合型オリゴ糖の放出を触媒します。PNGase F活性の1シグマ単位は、1 IUBミリ単位に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8435-300UN:
F8435-BULK:
F8435PROC:
I-3625:
F8435-300UN-PW:
F8435-PH:
F8435-50UN-PW:
F8435-50UN:
F8435-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)