Merck
F2518
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human foreskin fibroblasts, powder, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
フィブロネクチンヒト包皮線維芽細胞, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human foreskin fibroblasts
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
lyophilized powder
分子量
~550 kDa
包装
pkg of 0.5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑5 μg/cm2
不純物
Human Source, none detected (HCV)
Human Source, none detected (HIV)
Human Source, none detected (HTLV)
Human Source, none detected (HbSAg)
Microbial Contamination, passes test
溶解性
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
フィブロネクチン1は、FN1遺伝子によってコードされる、細胞外マトリックスの糖タンパク質です。血漿や細胞表面に発現しています。ヒト染色体2q35にマッピングされます。フィブロネクチンは大部分が線維芽細胞と内皮細胞によって合成されます。接着性糖タンパク質であり、細胞外マトリックス(ECM)に多く存在し、組織や血液中に広く分布しています。フィブロネクチン構造は、2つのサブユニットの腕に直線状に配列された機能単位を形成する相同な繰り返しペプチド配列のブロックからなります。
アプリケーション
フィブロネクチンヒト包皮線維芽細胞は、細胞外マトリックス結合アッセイならびにプロビグリカンおよび切断アッセイで使用されてきました。また、外胚葉(神経)の分化および半固形増殖培地の調製にも使用されています。
上皮細胞、間葉系細胞、神経細胞、線維芽細胞、神経堤細胞、内皮細胞
生物化学的/生理学的作用
フィブロネクチン1(FN1)は、細胞の接着、増殖、遊走、創傷治癒、血液凝固、および転移などに関与しています。FN1の変異は、糸球体症を引き起こします。細胞の接着や伸展、細胞骨格の制御、形態学や分化において重要な役割を果たします。FN1はまた、細胞外マトリックスの形成、止血、血栓症にも関与しています。正常ヒト包皮線維芽細胞によるフィブロネクチン産生は、グルココルチコイド投与後に2倍に改善することが示されています。
特徴および利点
  • フィブロネクチンは、無血清培地で維持されたヒト包皮線維芽細胞から分離されます。
  • 上皮細胞、間葉細胞、神経細胞、神経堤細胞、内皮細胞、線維芽細胞などのさまざまな細胞型の細胞接着因子として使用できます。
  • 出発物質の検査により、HIVとHBsAgが陰性であることがわかっています。
  • 本製品は無菌水に溶解し、無色透明の溶液になります。
  • -20°Cで3年以上保存できます。
注意
フィブロネクチンを溶液に戻した後のボルテックス、過剰な撹拌、凍結・融解の繰り返しは避けてください。
物理的形状
凍結乾燥品(CAPS緩衝生理食塩水)
調製ノート
クロロホルムに対して透析
再構成
本製品を溶解した溶液は、使用単位量に小分けして-20°C以下で保存してください。
アナリシスノート
タンパク質の均質性は免疫電気泳動法で確認済みです。
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2518-VAR:
F2518-.5MG-PW:
F2518-BULK:
F2518-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)