Merck
F1051
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
組成
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
由来
Canada origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FBS blocks reactive oxygen species generation, which otherwise is not eliminated in serum-free media (SFM) systems. It also protects cells from oxidative damage and apoptosis.
Fetal bovine serum is the main component present in almost all media used for the culture of animal cells. It provides serum additives to the cell culture medium, which is essential for supporting growth of a variety of cell types. It is rich in growth factors and protein but low in γ-globulin content.
アプリケーション
FBS sourced from Canada is used in a broad range of cell culture applications. FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factors to cells in culture. It was used as a supplement for different cell cultures.
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F1051-PH:
F1051-6X500ML:
F1051-500ML:
F1051-100ML:
F1051-BULK:
F1051PROC:
F1051-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)