F0556
Human Fibronectin
from human fibroblasts, liquid, ~0.5 mg/mL, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来
Product Name
フィブロネクチン溶液ヒト線維芽細胞, cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
human fibroblasts
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
31 kDa
包装
pkg of 100 μL
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
アプリケーション
- ヒト細胞外マトリックス(ECM)の精製に使用されます
- 細胞外マトリックス成分による組織培養プレートのコーティング
- 細胞培養に使用(ゼノフリー、フィーダーフリー培養では、細胞は他の成分とともにヒトフィブロネクチンに継代されました)
ヒト血漿由来フィブロネクチンは、上皮細胞、間葉系細胞、神経細胞、線維芽細胞、神経堤細胞、および内皮細胞とともに使用することができます。細胞培養基材として1~5 μg/cm2または0.5~50 μg/mLの使用が推奨されています。至適濃度は細胞型、アプリケーションまたは研究目的によって異なります。
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
調製ノート
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フィブロネクチン溶液ヒト線維芽細胞
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0556-100UL-LBL:
F0556-VAR:
F0556-BULK:
F0556-100UL-PW:
F0556-100UL: