Merck
EMS0001
Sigma-Aldrich
PNGase Fast
recombinant, expressed in E. coli
別名:
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41131616
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(N-linked)
グレード
Proteomics Grade
フォーム
ready-to-use solution
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) belongs to an enzyme family, that are mainly used for the deglycosylation of N-linked glycans.
アプリケーション
PNGase Fast may be used to immobilize in order to perform deglycosylation. It may also be used to immobilize onto methacrylate based monolithic support to release the N-linked carbohydrate moieties from glycoproteins.
生物化学的/生理学的作用
Peptide-N-glycosidase F (PNGase F) cleaves asparagine-linked high mannose, hybrid and complex oligosaccharides from glycoproteins. It can also deaminate the asparagine to aspartic acid. PNGase Fast enables complete and rapid deglycosylation of antibodies and immunoglobulin fusion proteins, as well as other glycoproteins, to be prepared for downstream chromatography or mass spectrometry analysis. PNGase Fast creates an optimized workflow, reducing processing time without compromising sensitivity or reproducibility.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)