Merck
EDEGLY
Sigma-Aldrich
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit
別名:
Glycosylation Release Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
結合体
(N-linked)
(O-linked)
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Enzymatic protein deglycosylation kit contains all the enzymes and reagents required for the complete removal of N-linked and simple O-linked carbohydrates from glycoproteins. This kit is employed to cleave the complex Core 2 O-linked carbohydrates including those containing polylactosamine.
アプリケーション
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit has been used for the deglycosylation of various enzymes.
Enzymatic protein deglycosylation kit has been used in:
  • protein deglycosylation
  • deglycosylation of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) α and β
  • deglycosylation of native exo-β-(1,3)-glucanase EXG1
特徴および利点
Enzymatic protein deglycosylation kit has the following features:
  • two or more mg of glycoprotein is deglycosylated
  • single reaction at neutral pH
  • native & denaturing procedures
  • no degradation of protein
  • O-linked sugars containing polysialic acid are eliminated
  • control glycoprotein provided
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • PNGase F 1 mL/vial
  • O-Glycosidase 20 μL
  • α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
  • Fetuin Control .5 mg
  • 5× Reaction Buffer .2 mL
  • Denaturation Solution .1 mL
  • Triton X-100 .1 mL
  • β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
  • β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
すべて表示 (9)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)