ECM001
Human Fibronectin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, powder, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来, CIG, FN, 寒冷不溶性グロブリン
Product Name
ヒトフィブロネクチン, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
無菌性
sterile
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
259.5 kDa (The protein migrates as a higher band on SDS-PAGE due to glycosylation.)
包装
pkg of 200 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg endotoxin, tested
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
アプリケーション
1~5 μg/cm2 または0.5~50 μg/mLで、細胞培養基層としての使用を推奨します。最適濃度は、用途または研究目的だけでなく、細胞の種類によっても異なります。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- ヒト由来フィブロネクチン
- HEK 293細胞での組換え発現により産生
- 低エンドトキシンレベル
- 細菌汚染なし
物理的形状
アナリシスノート
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヒトフィブロネクチン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ECM001-200UG-PW:
ECM001-VAR:
ECM001-200UG:
ECM001-BULK: