Merck
E6511
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 二水和物
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
別名:
EDTA 四ナトリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
416.20
Beilstein:
3861753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品種目
BioReagent
アッセイ
98.5-102.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 160 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI Key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、金属イオンのキレート剤です。置換型ジアミンであり、抗細菌活性を持っています。EDTAは、漂白における鉄、銅、およびマンガンイオンの悪影響を除去します。細胞分裂、クロロフィル合成、および藻類バイオマスの生産を阻害します。EDTAは、メタロプロテアーゼの阻害剤です。抗凝血活性を持っています。
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩二水和物は、以下に使用されています:
  • 月経血からのヒト子宮内膜幹細胞/間質細胞(hEnSC)の分離のためのキレート剤
  • 動物および精巣細胞の分離におけるキレート剤
  • 神経幹細胞の培養のためのキレート剤
生物化学的/生理学的作用
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、微量の重金属による酵素阻害を除去したり、補因子として二価カチオンを必要とする酵素を阻害したりするのに使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E6511-VAR:
E6511-BULK:
E6511-500G:
E6511-1KG:
2530095:
E6511-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)