Merck
E6267
Sigma-Aldrich
アール平衡塩類
With sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
EBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
詳細
Earle′s Balanced Salts is a balanced salt solution. It is used as an alternative for conventional simulated body fluids (c-SBF).
Recommended for suspension cultures or whenever cell clumping is a problem.
アプリケーション
Earle′s Balanced Salts has been used:
  • to induce autophagy in mouse embryonic fibroblasts
  • in the preparation of melanotroph isolation medium
  • in the preparation of DNAse stock solution
生物化学的/生理学的作用
Balanced Salt solution participates in providing cells with water, bulk inorganic ions, and nutrients like carbohydrates essential for normal cell metabolism. It acts as an irrigating, transporting, and diluting fluid to maintain cellular osmotic balance. Balance salt solution helps in maintaining the medium within the physiological pH range (7.2 to 7.6).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アール平衡塩類
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
E6267-VAR:
E6267-6X500ML:
E6267-BULK:
E6267-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)