E2758
β-エストラジオール
BioReagent, powder, suitable for cell culture
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 17β-エストラジオール, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン, ジヒドロフォリクリン
About This Item
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
詳細
アプリケーション
- 哺乳類腫瘍細胞培養用のダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の成分として
- 神経保護作用検討用のエストロゲン様物質として
- 卵母細胞培養用の199培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-エストラジオール
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E2758-5G:
E2758-BULK:
E2758-250MG:
E2758-25G:
E2758-VAR:
E2758-1G: